3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501154-1G PC501154-250MG PC501154-5G
APOSPC501154-1GEA 46.4 EUR
APOSPC501154-1G APOSPC501154-250MG APOSPC501154-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185620
CAS-Nummer: 1214323-11-1