3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
PC501159-1G PC501159-5G
APOSPC501159-1GEA 143 EUR
APOSPC501159-1G APOSPC501159-5G
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone
Formel: C₈H₆FNO₃
Molecular Weight: 183,137 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194364
CAS-Nummer: 1214346-37-8