3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501169-1G PC501169-5G
APOSPC501169-1GEA 49.3 EUR
APOSPC501169-1G APOSPC501169-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Molecular Weight: 169,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111001
CAS-Nummer: 872366-63-7