Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501197-1G PC501197-5G
APOSPC501197-1GEA 63.8 EUR
APOSPC501197-1G APOSPC501197-5G
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₆F₄O₃
Molecular Weight: 238,136 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28348498
CAS-Nummer: 1803831-09-5