3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1-[3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC501202-1G PC501202-250MG PC501202-5G
APOSPC501202-1GEA 632 EUR
APOSPC501202-1G APOSPC501202-250MG APOSPC501202-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
Molecular Weight: 301.032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28348503
CAS-Nummer: 1448246-57-8
UN: 3261
ADR: 8 III