6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501231-1G PC501231-250MG
APOSPC501231-1GEA 393 EUR
APOSPC501231-1G APOSPC501231-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃BrFNO
Molecular Weight: 216,007 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28348528
CAS-Nummer: 1935181-98-8