2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501234-1G PC501234-5G
APOSPC501234-1GEA 31.9 EUR
APOSPC501234-1G APOSPC501234-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Formel: C₈H₉F₂NO
Molecular Weight: 173.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08700290
CAS-Nummer: 937606-78-5