5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501262-1G PC501262-250MG
APOSPC501262-1GEA 386 EUR
APOSPC501262-1G APOSPC501262-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Formel: C₆H₃BrFIO
Molecular Weight: 316,894 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27756663
CAS-Nummer: 1805500-75-7