5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501267-1G
PC501267-250MG
APOSPC501267-1GEA
470
EUR
APOSPC501267-1G
APOSPC501267-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formel:
C₆H₄BrFN₂O₂ Molecular Weight: 235,011 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23702246 CAS-Nummer: 1193385-18-0 |