4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-1-(4-bromo-3-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
PC501322-1G PC501322-250MG
APOSPC501322-1GEA 203 EUR
APOSPC501322-1G APOSPC501322-250MG
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride
Formel: C₈H₇BrFNO·ClH
Molecular Weight: 268.511 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847050
CAS-Nummer: 1260679-52-4