Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501326-1G PC501326-250MG PC501326-5G
APOSPC501326-1GEA 111 EUR
APOSPC501326-1G APOSPC501326-250MG APOSPC501326-5G
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molecular Weight: 222,136 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203755
CAS-Nummer: 773873-90-8