2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501371-1G PC501371-250MG
APOSPC501371-1GEA 364 EUR
APOSPC501371-1G APOSPC501371-250MG
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO₂S
Molecular Weight: 199,202 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18378490
CAS-Nummer: 411233-40-4