2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501373-1G PC501373-5G
APOSPC501373-1GEA 97.3 EUR
APOSPC501373-1G APOSPC501373-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₇FO₃S
Molecular Weight: 202,203 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13191594
CAS-Nummer: 1197193-11-5