3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)ethanone
PC501386-1G PC501386-250MG
APOSPC501386-1GEA 433 EUR
APOSPC501386-1G APOSPC501386-250MG
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formel: C₉H₉FO₃S
Molecular Weight: 216.229 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20441520
CAS-Nummer: 13372-52-6