2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-carboxy-6-fluoroaniline
PC501399-1G PC501399-250MG PC501399-5G
APOSPC501399-1GEA 37.7 EUR
APOSPC501399-1G APOSPC501399-250MG APOSPC501399-5G
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molecular Weight: 234.023 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04035659
CAS-Nummer: 874784-14-2