5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501400-1G PC501400-5G
APOSPC501400-1GEA 0 EUR
APOSPC501400-1G APOSPC501400-5G
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Formel: C₈H₃BrFNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11899541
CAS-Nummer: 1049118-00-4