4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501404-100MG PC501404-250MG
APOSPC501404-100MGEA 60.9 EUR
APOSPC501404-100MG APOSPC501404-250MG
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆ClF₃N₂O
Molecular Weight: 226.584 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23703477
CAS-Nummer: 156425-08-0