3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-nitrobenzene
PC501426-1G PC501426-5G
APOSPC501426-1GEA 406 EUR
APOSPC501426-1G APOSPC501426-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molecular Weight: 234,023 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185623
CAS-Nummer: 883987-75-5
UN: 3261
ADR: 8,III