2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501459-1G PC501459-250MG PC501459-5G
APOSPC501459-1GEA 473 EUR
APOSPC501459-1G APOSPC501459-250MG APOSPC501459-5G
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₄BrFIN
Molecular Weight: 315,91 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28397846
CAS-Nummer: 1936364-85-0