Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501473-1G
PC501473-5G
PC501473-25G
APOSPC501473-1GEA
71.2
EUR
APOSPC501473-1G
APOSPC501473-5G
APOSPC501473-25G
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Formel:
C₈H₆FIO₂ Molecular Weight: 280,035 g/mol Siedepunkt: 67…69 °C (2 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12032199 CAS-Nummer: 1260830-14-5 |