5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501479-1G PC501479-250MG
APOSPC501479-1GEA 975 EUR
APOSPC501479-1G APOSPC501479-250MG
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₃F₃INO
Molecular Weight: 313.015 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28515363
CAS-Nummer: 1929606-72-3