2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501487-1G PC501487-250MG
APOSPC501487-1GEA 458 EUR
APOSPC501487-1G APOSPC501487-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28515367
CAS-Nummer: 493038-91-8
UN: 3265
ADR: 8,III