2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501494-1G PC501494-5G PC501494-25G
APOSPC501494-1GEA 31.9 EUR
APOSPC501494-1G APOSPC501494-5G APOSPC501494-25G
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₅O
Molecular Weight: 198.09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18641903
CAS-Nummer: 158178-35-9
UN: 1993
ADR: 3 III