3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501506-1G PC501506-250MG PC501506-5G
APOSPC501506-1GEA 241 EUR
APOSPC501506-1G APOSPC501506-250MG APOSPC501506-5G
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₅O
Molecular Weight: 198.09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194832
CAS-Nummer: 1378671-81-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable