Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501528-10G PC501528-1G PC501528-5G
APOSPC501528-10GEA 793 EUR
APOSPC501528-10G APOSPC501528-1G APOSPC501528-5G
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Formel: C₉H₇FO₃
Molecular Weight: 182.148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16036860
CAS-Nummer: 74733-25-8