Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501531-1G
PC501531-250MG
PC501531-5G
APOSPC501531-1GEA
29
EUR
APOSPC501531-1G
APOSPC501531-250MG
APOSPC501531-5G
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₇BrFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17276516 CAS-Nummer: 1342063-52-8 |