Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501539-1G
PC501539-250MG
PC501539-5G
APOSPC501539-1GEA
464
EUR
APOSPC501539-1G
APOSPC501539-250MG
APOSPC501539-5G
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formel:
C₉H₉FO₃ Molecular Weight: 184.164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23709601 CAS-Nummer: 660416-37-5 |