2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501557-1G PC501557-250MG
APOSPC501557-1GEA 203 EUR
APOSPC501557-1G APOSPC501557-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
Molecular Weight: 285,911 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28737919
CAS-Nummer: 1807193-40-3
UN: 3261
ADR: 8,III