Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501595-1G PC501595-250MG
APOSPC501595-1GEA 281 EUR
APOSPC501595-1G APOSPC501595-250MG
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Formel: C₉H₇FO₃
Molecular Weight: 182.148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22544332
CAS-Nummer: 1393561-99-3