3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501598-1G PC501598-5G
APOSPC501598-1GEA 31.9 EUR
APOSPC501598-1G APOSPC501598-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Molecular Weight: 170,138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15202208
CAS-Nummer: 214554-16-2