2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,2-Difluoro-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
PC501617-1G PC501617-5G
APOSPC501617-1GEA 245 EUR
APOSPC501617-1G APOSPC501617-5G
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₃F₂IO₂
Molecular Weight: 283.999 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17016040
CAS-Nummer: 531508-54-0