3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501631-1G PC501631-250MG
APOSPC501631-1GEA 0 EUR
APOSPC501631-1G APOSPC501631-250MG
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃ClFNO₄S
Siedepunkt: 136…138 °C
Schmelzpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12197272
CAS-Nummer: 1193388-16-7
UN: 3261
ADR: 8,III