Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501655-100MG PC501655-1G PC501655-250MG
APOSPC501655-100MGEA 317 EUR
APOSPC501655-100MG APOSPC501655-1G APOSPC501655-250MG
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate
Formel: C₉H₉FO₃
Molecular Weight: 184.164 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15527250
CAS-Nummer: 816449-69-1