2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501657-1G PC501657-250MG
APOSPC501657-1GEA 343 EUR
APOSPC501657-1G APOSPC501657-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Molecular Weight: 223.015 g/mol
Schmelzpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28737914
CAS-Nummer: 1807071-21-1