3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
PC501684-1G PC501684-5G PC501684-25G
APOSPC501684-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501684-1G APOSPC501684-5G APOSPC501684-25G
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
Molecular Weight: 235.026 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13689251
CAS-Nummer: 1210824-63-7