4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501694-1G PC501694-250MG PC501694-5G
APOSPC501694-1GEA 783 EUR
APOSPC501694-1G APOSPC501694-250MG APOSPC501694-5G
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₆BrF₂NO
Molecular Weight: 238.029 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18390862
CAS-Nummer: 87967-37-1