3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501723-1G
PC501723-250MG
PC501723-5G
APOSPC501723-1GEA
509
EUR
APOSPC501723-1G
APOSPC501723-250MG
APOSPC501723-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223.015 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28737915 CAS-Nummer: 1499465-33-6 |