2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)methanol
PC501760-1G PC501760-250MG PC501760-5G
APOSPC501760-1GEA 29 EUR
APOSPC501760-1G APOSPC501760-250MG APOSPC501760-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Molecular Weight: 223,015 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28061449
CAS-Nummer: 1404115-38-3