4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501761-1G PC501761-250MG
APOSPC501761-1GEA 754 EUR
APOSPC501761-1G APOSPC501761-250MG
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₈BrFO₂
Molecular Weight: 247,061 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22570394
CAS-Nummer: 1822786-35-5