Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501762-1G PC501762-250MG
APOSPC501762-1GEA 174 EUR
APOSPC501762-1G APOSPC501762-250MG
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Molecular Weight: 267.48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28141930
CAS-Nummer: 1805210-84-7