2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501782-1G
PC501782-5G
PC501782-250MG
APOSPC501782-1GEA
708
EUR
APOSPC501782-1G
APOSPC501782-5G
APOSPC501782-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂ClF Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28141933 CAS-Nummer: 1823559-40-5 UN: 3261 ADR: 8,III |