2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501793-1G PC501793-250MG PC501793-500MG PC501793-5G
APOSPC501793-1GEA 149 EUR
APOSPC501793-1G APOSPC501793-250MG APOSPC501793-500MG APOSPC501793-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₄BBrF₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026702
CAS-Nummer: 1260757-41-2