2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501833-1G
PC501833-5G
APOSPC501833-1GEA
265
EUR
APOSPC501833-1G
APOSPC501833-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrClFO Molecular Weight: 239.469 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28141932 CAS-Nummer: 1823576-75-5 |