2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501834-1G PC501834-250MG
APOSPC501834-1GEA 944 EUR
APOSPC501834-1G APOSPC501834-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrClFN
Molecular Weight: 234,453 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28141935
CAS-Nummer: 1823576-81-3