2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501838-1G PC501838-250MG
APOSPC501838-1GEA 951 EUR
APOSPC501838-1G APOSPC501838-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Formel: C₆H₃BrClFO
Molecular Weight: 225.443 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26684588
CAS-Nummer: 1522140-28-8