4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501849-1G PC501849-250MG PC501849-5G
APOSPC501849-1GEA 731 EUR
APOSPC501849-1G APOSPC501849-250MG APOSPC501849-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847141
CAS-Nummer: 486460-10-0
UN: 3261
ADR: 8,III