3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501860-1G
PC501860-250MG
APOSPC501860-1GEA
270
EUR
APOSPC501860-1G
APOSPC501860-250MG
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrF₂O Molecular Weight: 220.999 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26401549 CAS-Nummer: 112279-64-8 |