3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501863-1G PC501863-250MG PC501863-5G
APOSPC501863-1GEA 89.9 EUR
APOSPC501863-1G APOSPC501863-250MG APOSPC501863-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Molecular Weight: 217,998 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16987589
CAS-Nummer: 1250444-23-5