Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50187-1G PC50187-250MG
APOSPC50187-1GEA 0 EUR
APOSPC50187-1G APOSPC50187-250MG
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Molecular Weight: 284,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16038782
CAS-Nummer: 850864-56-1