2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501881-1G PC501881-5G
APOSPC501881-1GEA 406 EUR
APOSPC501881-1G APOSPC501881-5G
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
Molecular Weight: 206,012 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28738823
CAS-Nummer: 1805027-31-9